SRP6323
Pentraxin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PTX3, TNFAIP5, TSG-14
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
44.4 kDa (401 aa, 18-381 aa + His Tag)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1 mg/mL
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTX3(5806)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)