SRP6285
PCSK9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FNDC5 (cleaved), Fibronectin Type III Domain-containing Protein 5 (cleaved), Fibronectin Type III Repeat-containing Protein 2 (cleaved)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 75.1 kDa
observed mol wt 20 kDa
observed mol wt 62 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PCSK9(255738)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)