Kluczowe dokumenty
5.08761
Sigma-Aldrich
Inhibitor PCSK9, EGF-A
Synonim(y):
PCSK9 Inhibitor, EGF-A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C188H292N58O65S6
Masa cząsteczkowa:
4597.07
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
0.3 μM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 25 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
42-merowy syntetyczny peptyd (GTNECLDNNGGCSHVCNDLKIGYECLCPDGFQLVAQRRCEDI-NH2), który zawiera miejsce wiązania wapnia EGF-A. Wiąże się z proproteinową konwertazą subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) w sposób zależny od pH i wapnia (Kd = 300 nM przy pH 5,2 i 1,0 µM przy pH 7,4 i przy 2 mM wapnia) i blokuje jej interakcję z receptorami LDL (IC50 = 3,4 µM) i receptorami VLDL (IC50 = 4,7 µM). Działa jako słaby inhibitor interakcji PCSK9 - Apo-ER2 nawet w wysokich stężeniach (~200 µM). Blokuje degradację dojrzałych receptorów LDL w komórkach HepG2 w sposób zależny od dawki (~1,5 do 15 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
PCSK9
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
GTNECLDNNGGCSHVCNDLKIGYECLCPDGFQLVAQRRCEDI-NH2 (mostki dwusiarczkowe: 5-16, 12-25, 27-39)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Shan L, et al. 2008. Biochem Biophys Res Commun.375, 69.
Da-Wei Zhang, et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 18602.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3