Kluczowe dokumenty
SRP6237
Sigma-Aldrich
SPARC/Osteonectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Wydzielane białko kwaśne i bogate w cysteinę
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
43.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SPARC(6678)
Opis ogólny
SPARC/Osteonektyna jest wydzielaną, ewolucyjnie konserwowaną glikoproteiną wiążącą kolagen, która bierze udział w różnych czynnościach komórkowych. Wykazuje wysoką ekspresję w tkankach poddawanych morfogenezie, przebudowie i naprawie ran. SPARC/Osteonektyna i pokrewne peptydy wiążą się z licznymi białkami macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), wpływają na ekspresję białek ECM, wpływają na adhezję i migrację komórek oraz modulują proliferację komórek indukowaną czynnikami wzrostu i angiogenezę. SPARC/Osteonektyna składa się z trzech domen; N-końcowego kwaśnego regionu, który wiąże jony wapnia z niskim powinowactwem, modułu zawierającego dwa motywy EF-hand, które wiążą wapń z wysokim powinowactwem oraz bogatej w cysteinę domeny podobnej do folistatyny. Rekombinowana ludzka SPARC/Osteonektyna jest glikoproteiną zawierającą 286 aminokwasów, która migruje przy pozornym MW 43,7 kDa w analizie SDSPAGE ze względu na efekt glikozylacji
Postać fizyczna
Sterylnie filtrowany przez filtr 0,2 mikrona. Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,6.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)