Kluczowe dokumenty
SRP3159
Sigma-Aldrich
SPARC/Osteonectin human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
BM-40, ON, Secreted protein acidic and rich in cysteine
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.5-0.7 μg/mL
masa cząsteczkowa
43.7 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SPARC(6678)
Opis ogólny
SPARC (wydzielane białko kwaśne i bogate w cysteinę) jest wielofunkcyjną glikoproteiną wiążącą Ca2+, która należy do rodziny białek macierzowych i jest jednym z ośmiu członków rodziny SPARC. U dorosłych zwierząt białko SPARC ulega ogólnej ekspresji w przebudowujących się tkankach, takich jak kości, błona śluzowa jelit i gojące się rany. Wykazuje dominującą ekspresję w nowotworach i zaburzeniach związanych z włóknieniem. Składa się z trzech domen, które obejmują nowy moduł podobny do folistatyny, kwaśną domenę N-końcową (NT) i zewnątrzkomórkowy moduł EC wiążący wapń, zawierający dwa motywy EF-hand. Znany jest również jako osteonektyna i ma masę cząsteczkową 32 kDa. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q33.1, a kodowane białko jest pojedynczym polipeptydem złożonym z 285 aminokwasów.
Działania biochem./fizjol.
SPARC (wydzielane białko kwaśne i bogate w cysteinę) wiąże się z białkami macierzy strukturalnej, takimi jak askolagen i witronektyna, a tym samym reguluje interakcję komórek z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM). Ma również działanie antyadhezyjne na komórki poprzez negatywny wpływ na ogniskowe przyleganie. Zatrzymuje komórki w fazie G1 cyklu komórkowego, a tym samym hamuje proliferację komórek. Białko SPARC reguluje różne czynniki wzrostu, takie jak płytkowy czynnik wzrostu (PDGF), czynnik wzrostu fibroblastów 2 (FGF) i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). W ludzkich nowotworach białko to kontroluje aktywność i mikrośrodowisko komórek nowotworowych, wzrost komórek, apoptozę, adhezję, migrację i inwazję. Kontroluje również ECM i aktywność metaloproteinaz macierzy. U pacjentów z rakiem trzustki ekspresja tego białka, szczególnie w zrębie, może być związana z niekorzystnym rokowaniem. U mechanicznie wentylowanych wcześniaków poziom SPARC w aspiracie tchawicy pomaga określić rozwój dysplazji oskrzelowo-płucnej (BPD) lub zgon.
Sekwencja
APQQEALPDE TEVVEETVAE VTEVSVGANP VQVEVGEFDD GAEETEEEVV AENPCQNHHC KHGKVCELDE NNTPMCVCQD PTSCPAPIGE FEKVCSNDNK TFDSSCHFFA TKCTLEGTKK GHKLHLDYIG PCKYIPPCLD SELTEFPLRM RDWLKNVLVT LYERDEDNNL LTEKQKLRVK KIHENEKRLE AGDHPVELLA RDFEKNYNMY IFPVHWQFGQ LDQHPIDGYL SHTELAPLRA PLIPMEHCTT RFFETCDLDN DKYIALDEWA GCFGIKQKDI DKDLVI
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 7.6.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tracheal Aspirate Levels of the Matricellular Protein SPARC Predict Development of Bronchopulmonary Dysplasia.
Popova AP, et al.
PLoS ONE, 10(12) (2015)
R V Talmage et al.
Journal of musculoskeletal & neuronal interactions, 6(4), 402-407 (2006-12-23)
This report summarizes the evidence that the control of the concentration of free calcium ions in body fluids is centered at mineralized bone surfaces. This process involves an increase in the solubility of bone mineral produced by the non-collagenous proteins
Prognostic Value of SPARC in Patients with Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Han W, et al.
PLoS ONE, 11(1) (2016)
SPARC, a matricellular protein: at the crossroads of cell-matrix.
Brekken RA, Sage EH, et al.
Matrix Biology, 19(7), 569-580 (2000)
Susana Cruz-Neves et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 105(7), 2035-2046 (2017-04-04)
Prostate cancer (PCa) is the second leading cause of death among men in Europe and U.S. The metastatic dissemination pattern of PCa is unique, developing bone metastasis as the only site of progression, consequently with a prognosis very poor. The