SRP8039
Irisin
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD121a, Fibronectin type III domain-containing protein 5 (cleaved), Fibronectin type III repeat-containing protein 2 (cleaved)
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in CHO cells
znacznik
FLAG® tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~26 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FNDC5(252995)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2