Kluczowe dokumenty
SRP6233
Sigma-Aldrich
Relaxin-3 human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
INSL7, Insulinopodobny peptyd-7, Relaksyna H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nazwa produktu
Relaxin-3 human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
5.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RLN3(117579)
Opis ogólny
RLN3 (relaxin-3) to peptyd relaksynowy należący do nadrodziny insulin, którego każdy członek zawiera dwie podjednostki peptydowe połączone trzema mostkami dwusiarczkowymi. Białko to wykazuje ograniczony wzór ekspresji w mózgu, głównie w bocznej szarej okołowodociągowej, jądrze incertus i centralnych szarych regionach pnia mózgu. Białko to jest wysoce konserwatywne u wielu gatunków, od ryb po ssaki.
Działania biochem./fizjol.
RLN3 (relaxin-3) działa jako ligand dla receptora sprzężonego z białkiem G (LGR), LGR7. Działa również jako ligand dla sierocego receptora GPCR135 lub SALPR (receptor peptydu podobnego do somatostatyny i angiotensyny). RLN3 działa na LGR7, powodując stymulację cyklu adenylanowego; RLN3 działa na GPCR135, aby zapobiec aktywacji cyklazy adenylanowej. Szlak sygnałowy RLN3-GPCR135 funkcjonuje obok neuroprzekaźnika GABA w określonych obszarach mózgu i ma wpływ regulacyjny na domniemane sieci neuronalne GABA. Oddziałuje również ze szlakami zawierającymi peptydy podobne do CRF (hormonu uwalniającego kortykotropinę) i ich receptory. Peptydy podobne do CRF i ich receptory są zaangażowane w zmiany autonomiczne i behawioralne wywołane stresem. System RLN3-GPCR135 jest ogólnie zaangażowany w pobudzenie, uczenie się i pamięć, stres i aktywność lokomotoryczną.
Postać fizyczna
Sterylnie filtrowany przez filtr 0,2 mikrona. Liofilizowany bez dodatków.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Relaxin-3 in GABA projection neurons of nucleus incertus suggests widespread influence on forebrain circuits via G-protein-coupled receptor-135 in the rat.
Ma S, et al.
Neuroscience, 144(1), 165-190 (2007)
Central relaxin-3 administration causes hyperphagia in male Wistar rats.
McGowan BM, et al.
Endocrinology, 146(8), 3295-3300 (2005)
Identification of relaxin-3/INSL7 as a ligand for GPCR142.
Liu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(50), 50765-50770 (2003)