SRP3304
INSL5/INSL7 HYBRID human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
none
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
5.7 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... INSL5(10022) , RLN3(117579)
Działania biochem./fizjol.
Rodzina białek strukturalnych insuliny/relaksyny składa się z co najmniej siedmiu członków, z których każdy zawiera heterodimeryczną strukturę insulinopodobną składającą się z dwóch łańcuchów polipeptydowych utrzymywanych razem przez dwa międzyłańcuchowe wiązania disiarczkowe. Hybryda INSL7-INSL5 zawiera łańcuch B INSL7 (Relaxin-3), połączony z łańcuchem A INSL5. Białko hybrydowe INSL7-INSL5 może specyficznie aktywować receptory sprzężone z białkiem G, GPCR135 i GPCR142, ale w przeciwieństwie do Relaxin-3, nie indukuje znaczącej aktywacji receptora LGR7. Rekombinowana hybryda INSL7-INSL5 jest hetero-dimerycznym białkiem o masie 5,7 kDa składającym się z 27-aminokwasowego łańcucha B połączonego disiarczkiem z 21-aminokwasowym łańcuchem A.
Postać fizyczna
Liofilizowany bez żadnych dodatków.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sheau Yu Teddy Hsu et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1041, 520-529 (2005-06-16)
Recent studies have characterized two G-protein-coupled receptors (GPCRs), LGR7 and LGR8, as relaxin receptors. Later studies have shown that LGR7 and LGR8 also are cognate receptors for the relaxin-family peptides, INSL7/relaxin3 and INSL3, respectively. In addition, INSL7/relaxin3 signals through two