Kluczowe dokumenty
SRP6092
Sigma-Aldrich
FKBP1B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FKBP12.6, FKBP1L, OTK4, PKBP1IL, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase FKBP1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
14.2 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FKBP1B(2281)
Opis ogólny
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1B (FKBP1B) belongs to the immunophilin protein family which has a role in immunoregulation and basic cellular processes involving protein folding and trafficking. FKBP1B is a cis-trans prolyl isomerase which binds the immunosuppressants FK506 (tacrolimus) and rapamycin (sirolimus). FKBP1B is extremely similar to the FK506-binding protein 1A. The physiological role of FKBP1B is thought to be in excitation-contraction coupling in cardiac muscle.
Postać fizyczna
0.25 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 1 mM DTT and 20% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Centrifuge the vial prior to opening.
Inne uwagi
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH RSMGVEIETI SPGDGRTFPK KGQTCVVHYT GMLQNGKKFD SSRDRNKPFK FRIGKQEVIK GFEEGAAQMS LGQRAKLTCT PDVAYGATGH PGVIPPNATL IFDVELLNLE
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3