SRP6014
HGF human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
F-TCF, HGF, HGFB, Hepatopoietin (HPTA), Scatter Factor (SF)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
80.017 kDa
opakowanie
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
metody
cell culture | embryo: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HGF(3082)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)