Kluczowe dokumenty
SRP5335
Sigma-Aldrich
PP2C-α, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FLJ42306, MGC9201, PP2C-ALPHA, PP2CA, PPM1A
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
960-1440 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~105 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPM1A(5494)
Opis ogólny
Fosfataza białkowa 2C-α (PP2C-α), zwana również fosfatazą białkową zależną od Mg2+/Mn2+ 1A (PPM1A), należy do rodziny fosfataz białkowych Ser/Thr i składa się z podjednostki katalitycznej i stałej podjednostki regulatorowej. PP2C-α wykazuje wysoką ekspresję w sercu i mięśniach szkieletowych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q12.
Działania biochem./fizjol.
Fosfataza białkowa 2C-α (PP2C-α) lub PPM1A jest znana jako negatywny regulator szlaków odpowiedzi komórek na stres. Stwierdzono, że negatywnie reguluje szlak sygnałowy TGF-β i cykl komórkowy. Wykazano, że PP2C-α defosforyluje kinazy zależne od cyklin (CDK) i może być zaangażowany w kontrolę cyklu komórkowego. Moduluje migrację i inwazję komórek. Nadekspresja PP2C-α powoduje zatrzymanie wzrostu komórek lub ich śmierć.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dephosphorylation of Human Cyclin-dependent Kinases by Protein Phosphatase Type 2Ca and ?2 Isoforms*
Aiyang Cheng
The Journal of Biological Chemistry (2000)
Conformational Changes in Active and Inactive States of Human PP2Ca Characterized by Hydrogen/Deuterium Exchange-Mass Spectrometry.
Mazur SJ
Biochemistry (2017)
PPM1A Methylation Is Associated With Vascular Recurrence in Aspirin-Treated Patients.
Gallego-Fabrega C
Stroke (2016)
The cloning expression and tissue distribution of human PP2C?1
Anna E.Marley
Febs Letters (1998)
Loss of PPM1A expression enhances invasion and the epithelial-to-mesenchymal transition in bladder cancer by activating the TGF-?/Smad signaling pathway.
Geng J
Oncotarget (2014)