SRP5279
ABL1, active, His tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ABL, JTK7, bcr/abl, c-ABL, p150, v-abl
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
663-1024 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~135 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
genomic analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ABL1(25)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1