Kluczowe dokumenty
DWK45066C-24
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 24-410
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
opakowanie
case of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45066C-24
dopasowywanie
cap for 24-410
Opis ogólny
Nasadki klasy B z gumowymi wkładkami PTFE o wysokiej odporności na temperaturę i parę wodną podczas autoklawowania
  • Specjalnie opracowany fenolowy materiał nasadki
  • Możliwość autoklawowania
  • Białe gumowe wkładki
  • Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
Określone w specyfikacji ASTM E982, wymaganie klasy B
Cechy i korzyści
  • Specjalnie opracowana żywica fenolowa i klej do wkładek odporne na wielokrotne autoklawowanie
  • Wykładziny z białej gumy z powłoką PTFE/ogólnego zastosowania są wysoce odporne na działanie substancji chemicznych.
  • Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
  • Określone w specyfikacji ASTM E982, wymagania klasy A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)