Kluczowe dokumenty
DWK11-0051B
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
light blue PTFE cap (Push fit)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
light blue PTFE cap (Push fit)
Właściwości
cap with septa
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 11-0051B
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chromatography
Cechy i korzyści
- 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
- Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
- Approved for GC and LC (where noted).
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)