SRP5252
PKC-δ, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MAY1, MGC49908, PRKCD, nPKC-delta
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
213-388 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~104 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKCD(5580)
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)