Kluczowe dokumenty
SRP5214
Sigma-Aldrich
ROCK2 (5-554), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KIAA0619, ROCK-II, ROKα
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
514-696 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~66 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ROCK2(9475)
Opis ogólny
ROCK2 is a ubiquitously expressed serine/threonine kinase localized in the nucleus that regulates cytokinesis, smooth muscle contraction, the formation of actin stress fibers and focal adhesions, and the activation of the c-fos serum response element. ROCK2 is an immediate downstream target of the small GTPase RhoA. ROCK2 may play a pivotal role in cardiovascular diseases such as vasospastic angina, ischemic stroke, and heart failure. Inhibition of ROCKs by statins or other selective inhibitors leads to the upregulation and activation of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) and reduction of vascular inflammation and atherosclerosis.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kensuke Noma et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 290(3), C661-C668 (2006-02-14)
Rho-associated kinases (ROCKs), the immediate downstream targets of RhoA, are ubiquitously expressed serine-threonine protein kinases that are involved in diverse cellular functions, including smooth muscle contraction, actin cytoskeleton organization, cell adhesion and motility, and gene expression. Recent studies have shown
Zhiyong Zhao et al.
Developmental biology, 275(1), 183-191 (2004-10-07)
Development of the endocardial cushions in the heart involves cell migration and cell differentiation, which is known as epithelial-mesenchymal transformation (EMT). These processes are regulated by cell signaling systems. Yet, the roles of intracellular GTPases and their effectors on these