SCM018
Embryoid Body (EB) Formation Medium
The Embryoid Body Formation Medium (EB Media) has been optimized & qualified to support the formation of embryoid body.
Formularz
liquid
metody
cell differentiation: suitable
moc wejściowa
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.