Key Documents
SRP5088
TAK1-TAB1 (1-303), (437-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MAP3K7, MGC57664, TAK1: MAP3K7
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
8-12 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~74 kDa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP3K7(6885) , TAB1(10454)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1