Merck
SRP5011
Sigma-Aldrich
CDK5/p35., active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CDKN5, PSSALRE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
157-213 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~59 kDa (CDK5)
~60 kDa (p35)
metody
activity assay: suitable
rozpuszczalność
soluble
water: soluble
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Obszar badań: Apoptoza
Cdk5 jest kinazą białkową serynowo-treoninową ukierunkowaną na prolinę, która należy do rodziny kinaz zależnych od cyklin (CDK). Aktywna CDK5, znana również jako neuronalna kinaza cdc2-podobna, jest heterodimerem CDK5 i jest niezbędna dla jej aktywności kinazowej. Występuje obficie w mózgu ssaków.
Zastosowanie
CDK5 został użyty jako składnik buforu podczas pomiaru fosforylacji in vitro receptora gamma aktywowanego proliferatorami peroksysomów (PPARγ).
Działania biochem./fizjol.
CDK5 jest kinazą specyficzną dla neuronów, która odgrywa istotną rolę w rozwoju, funkcjonowaniu i chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Jej optymalne funkcjonowanie jest bardzo istotne dla prawidłowej migracji neuronów, różnicowania, wydłużania aksonów i funkcji synaptycznych. CDK5 moduluje wzrost neurytów i aksonów poprzez interakcję z kilkoma substratami, takimi jak N-kadheryna, Rap Guanine Nucleotide Exchange Factor 2 (RapGEF2), ogniskowa kinaza adhezyjna (FAK), kinaza aktywująca p21 1, receptor serotoniny 6 i białko 8 związane z Ras. CDK5 odgrywa również kluczową rolę w tworzeniu synapsy, jej utrzymaniu i komunikacji. Bierze udział w tworzeniu i zwijaniu kolców dendrytycznych. Reguluje również wydzielanie neuronów w synapsie poprzez fosforylację kluczowych mediatorów, takich jak synaspsyna1. Ponadto CDK5, obecny w błonie synaptycznej, fosforyluje receptor B homologu onkogenu białaczki erytroblastycznej (ErbB), powodując zwiększoną transkrypcję receptora acetylocholiny. Wreszcie, CDK5 jest również zaangażowany w regulację różnych innych procesów komórkowych, takich jak cykl komórkowy, przeżycie komórek, apoptoza, regulacja genów itp.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Dhavan et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 2(10), 749-759 (2001-10-05)
Since it was identified a decade ago, cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) has emerged as a crucial regulator of neuronal migration in the developing central nervous system. CDK5 phosphorylates a diverse list of substrates, implicating it in the regulation of a
D Tang et al.
Progress in cell cycle research, 2, 205-216 (1996-01-01)
While cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is widely distributed in mammalian tissues and in cultured cell lines, Cdk5-associated kinase activity has been demonstrated only in mammalian brains. An active form of Cdk5, called neuronal cdc2-like kinase (Nclk) has been purified from
Franck Peiretti et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(21), 13124-13139 (2020-11-04)
A proprietary library of novel N-aryl-substituted amino acid derivatives bearing a hydroxamate head group allowed the identification of compound 3a that possesses weak proadipogenic and peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) activating properties. The systematic optimization of 3a, in order to