SRP4915
Vaspin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
OL-64, SERPINA12, Serpin A12 precursor, Vaspin, Visceral adipose tissue- derived serine protease inhibitor, Visceral adipose-specific serpin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~47.0 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SPA12(145264)