SRP4901
Adiponectin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~30 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ADIPOQ(9370)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Lipid Induced Insulin Resistance