Kluczowe dokumenty
SRP4171
Sigma-Aldrich
IL-15 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IL 15, IL-T, Interleukin 15
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~13.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il15(16168)
Opis ogólny
Białko IL15 (interleukina 15) jest krótkołańcuchową α-helikalną cytokiną stymulującą komórki T typu 1. Jest to plejotropowa cytokina należąca do rodziny receptorów cytokinowych łańcucha γ i ulega ekspresji przez komórki dendrytyczne (DC), komórki nabłonkowe, makrofagi, monocyty i fibroblasty. IL15, wraz ze swoim receptorem IL15Rα, jest współeksprymowana głównie przez aktywowane monocyty i DC (komórki dendrytyczne). Rekombinowana mysia IL-15 jest białkiem o masie 13,3 kDa zawierającym 115 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
IL15 (interleukina 15) i IL2 to jedyne dwie znane cytokiny, które wiążą się z limfocytami T poprzez IL-2Rβ (receptor IL2β). Oddziałuje ona z limfocytami poprzez heterotrimeryczny receptor IL-15 (IL-15R) składający się z IL-15Rα, receptora IL-2 beta (IL-2Rβ) i receptora IL-2 gamma (IL-2Rγ). Ponieważ IL-2R i IL-15R mają wspólne podjednostki, przypuszcza się, że IL2 i IL15 pełnią podobne funkcje, takie jak indukcja aktywacji i proliferacji limfocytów in vitro oraz apoptozy aktywowanych limfocytów (AICD). Jednak w przeciwieństwie do IL2, IL15 naśladuje funkcję IFN I (interferonu) poprzez silną i selektywną aktywację komórek CD44hi CD8+ o fenotypie pamięci.
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Tris, pH 8.0.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 μg/μL. Roztwór można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cutting edge: requirement for IL-15 in the generation of primary and memory antigen-specific CD8 T cells.
Schluns KS, et al.
Journal of Immunology, 168(10), 4827-4831 (2002)
Anne L Ruiz et al.
Nature communications, 5, 5150-5150 (2014-10-07)
Following microbial pathogen invasion, one of the main challenges for the host is to rapidly control pathogen spreading to avoid vital tissue damage. Here we report that an effector CD8(+) T-cell population that expresses the marker NK1.1 undergoes delayed contraction
Jianmiao Wang et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 53(6), 822-833 (2015-04-30)
Virus-induced exacerbations often lead to further impairment of lung function in chronic obstructive pulmonary disease. IL-15 is critical in antiviral immune responses. Retinoic acid (RA) signaling plays an important role in tissue maintenance and repair, particularly in the lung. We
Interleukin-15 Constrains Mucosal T Helper 17 Cell Generation: Influence of Mononuclear Phagocytes.
Yu H, et al.
PLoS ONE, 10(11) (2015)
Ai Omi et al.
European journal of immunology, 44(9), 2638-2647 (2014-07-06)
Mature NK cells are heterogeneous as to their expression levels of cell surface molecules. However, the functional differences and physiological roles of each NK-cell subset are not fully understood. In this study, we report that based on the Ly6C expression