SRP3288
IL-36 BETA human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IL-1 eta, IL-1F8, IL-1H2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
17.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL36G(56300)
Opis ogólny
IL-36β ulega wysokiej ekspresji w blaszkach łuszczycowych i na niższych poziomach w różnych innych tkankach. IL-36β sygnalizuje poprzez receptor IL-1Rrp2 (IL-1R6), który ulega ekspresji głównie na niektórych komórkach dendrytycznych. Interakcja receptora IL-1Rrp2 z ligandami IL-36 indukuje dojrzewanie i aktywację komórek dendrytycznych. IL-36β działa również jako agonista NF-kappaB i stymuluje produkcję białek prozapalnych, w tym IL-6, IL-8, BD-2 i BD-3.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina IL-1 składa się z 11 strukturalnie spokrewnionych ligandów, w tym niedawno przemianowanych IL-36α (IL-1F6), β (IL-1F8) i γ (IL-1F9). Rekombinowana ludzka IL-36β jest białkiem o masie 17,3 kDa zawierającym 154 reszty aminokwasowe.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 10 mM fosforanu sodu, pH 7,0.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Dinarello, C. et al.
Nature Immunol., 11, 973-973 (2010)