SRP3165
sTRAIL Receptor-2 (DR5) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
DR5, KILER, TNFRSF10B, soluble TRAIL Receptor-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1000 ng/mL
masa cząsteczkowa
14.9 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFRSF10B(8795)
Opis ogólny
Rekombinowane ludzkie sTNFRII jest białkiem o masie 18,9 kDa (174 reszty aminokwasowe) obejmującym bogatą w cysteinę część wiążącą ligand zewnątrzkomórkowej domeny białka TNFRII.
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)