Kluczowe dokumenty
SRP3160
Sigma-Aldrich
sRank Receptor human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ODAR (osteoclast differentiation and activation receptor), TNFRSF11A, TRANCE Receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
30-50 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
19.3 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
Rozpuszczalny aktywator receptora czynnika jądrowego-κB (sRANK), znany również jako członek nadrodziny receptorów TNF 11a (TNFRSF11A), jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 18. Kodowane białko należy do nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNF). RANK jest szeroko wyrażany w różnych tkankach, w tym w mięśniach szkieletowych, grasicy, wątrobie, okrężnicy, jelicie cienkim, nadnerczach, osteoklastach, komórkach nabłonkowych gruczołu sutkowego, prostacie i trzustce. Rekombinowany ludzki receptor sRANK jest polipeptydem o masie 19,3 kDa, zawierającym homologiczną do TNFR, bogatą w cysteinę część zewnątrzkomórkowej domeny receptora RANK (175 reszt aminokwasowych).
Działania biochem./fizjol.
Rozpuszczalny receptor aktywujący czynnik jądrowy κB (sRANK) odgrywa istotną rolę w przebudowie kości i naprawie złamań. Zmiany w sygnalizacji RANK zwiększają ryzyko podatności na osteolizę ekspansywną i chorobę Pageta kości (PDB2). Ponadto mutacje genu kodującego RANK/RANKL/OPG zaobserwowano również w różnych chorobach układu kostnego, takich jak osteoporoza, utrata masy kostnej wywołana glukokortykoidami, szpiczak mnogi i reumatoidalne zapalenie stawów. Wiązanie RANKL z jego receptorem RANK wyzwala tworzenie i różnicowanie osteoklastów za pomocą różnych czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w modulację osteoklastogenezy. RANK/RANKL/OPG może działać jako silny cel terapeutyczny w chorobach kości.
Sekwencja
MQIAPPCTSE KHYEHLGRCC NKCEPGKYMS SKCTTTSDSV CLPCGPDEYL DSWNEEDKCL LHKVCDTGKA LVAVVAGNST TPRRCACTAG YHWSQDCECC RRNTECAPGL GAQHPLQLNK DTVCKPCLAG YFSDAFSSTD KCRPWTNCTF LGKRVEHHGT EKSDAVCSSS LPARK
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 7.2.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in TNFRSF11A, affecting the signal peptide of RANK, cause familial expansile osteolysis.
Hughes AE
Nature Genetics, 24(1), 45-48 (2000)
Plasma and drainage fluid levels of soluble receptor activator of nuclear factor-kB (sRANK), soluble receptor activator of nuclear factor-kB ligand (sRANKL) and osteoprotegerin (OPG) during proximal humerus fracture healing.
Colombini A
International Orthopaedics, 35(5), 777-782 (2011)
RANKL-RANK signaling in osteoclastogenesis and bone disease.
Wada T
Trends in Molecular Medicine, 12(1), 17-25 (2006)
CLINICAL Review #: the role of receptor activator of nuclear factor-kappaB (RANK)/RANK ligand/osteoprotegerin: clinical implications.
Vega D
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92(12), 4514-4521 (2007)
H Hsu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96(7), 3540-3545 (1999-03-31)
A receptor that mediates osteoprotegerin ligand (OPGL)-induced osteoclast differentiation and activation has been identified via genomic analysis of a primary osteoclast precursor cell cDNA library and is identical to the tumor necrosis factor receptor (TNFR) family member RANK. The RANK