SRP3124
Neurturin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
NRTN, NTN
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
11.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NRTN(4902)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)