SRP3075
IL-12p80 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
80.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL12B(3593)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)