Kluczowe dokumenty
SRP3039
Sigma-Aldrich
FGF-23 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Fibroblast Growth Factor-23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
25.5 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF23(8074)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu fibroblastów-23 (FGF-23) jest hormonem pochodzącym z kości, który jest wydzielany przez osteocyty i osteoblasty. Jest częścią nietypowej podrodziny FGF. Kodujący go gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p13. Rekombinowany ludzki FGF-23 jest białkiem kulistym o masie 25,5 kDa zawierającym 228 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina FGF odgrywa centralną rolę podczas rozwoju prenatalnego i postnatalnego wzrostu i regeneracji różnych tkanek, poprzez promowanie proliferacji i różnicowania komórek. Czynniki wzrostu fibroblastów-23, -21 i -19 (FGF-23, FGF-21 i FGF-19) działają jako krążące hormony i wymagają udziału białka Klotho jako współreceptora dla ich sygnalizacji. Receptor sygnalizacyjny dla FGF-23, kompleks Klotho-FGFR1 (IIIc), jest niezbędnym regulatorem nerkowego kotransportera fosforanu sodu i kluczowych enzymów metabolizujących witaminę D: cytochromu P450 z rodziny 27 podrodziny B członka 1 (CYP27B1) i cytochromu P450 z rodziny 24 podrodziny A członka 1 (CYP24A1). FGF-23 działa w nerkach, regulując homeostazę fosforanów i metabolizm witaminy D.
Sekwencja
MYPNASPLLG SSWGGLIHLY TATARNSYHL QIHKNGHVDG APHQTIYSAL MIRSEDAGFV VITGVMSRRY LCMDFRGNIF GSHYFDPENC RFQHQTLENG YDVYHSPQYH FLVSLGRAKR AFLPGMNPPP YSQFLSRRNE IPLIHFNTPI PRRHTRSAED DSERDPLNVL KPRARMTPAP ASCSQELPSA EDNSPMASDP LGVVRGGRVN THAGGTGPEG CRPFAKFI
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Acetate, pH 6.0 + 0.1 M Arginine.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.5 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anthony A Portale et al.
PloS one, 10(11), e0142924-e0142924 (2015-11-21)
Fibroblast growth factor 23 (FGF23) is a potent regulator of phosphate (Pi) and vitamin D homeostasis. The transcription factor, early growth response 1 (egr-1), is a biomarker for FGF23-induced activation of the ERK1/2 signaling pathway. We have shown that ERK1/2
Richard G Boles
Handbook of Growth and Growth Monitoring in Health and Disease null
Interplay between vitamin D and the drug metabolizing enzyme CYP3A4.
Wang Z
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 136, 54-58 (2013)
Fibroblast growth factor 23 and bone mineralisation.
Guo YC and Yuan Q
International Journal of Oral Science, 7(1), 8-13 (2015)
Klotho converts canonical FGF receptor into a specific receptor for FGF23.
Urakawa I
Nature, 444(7120), 770-774 (2006)
Produkty
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Czynniki wzrostu fibroblastów w hodowli komórkowej i różne czynniki wzrostu na potrzeby badań
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SRP3039-20UG4061837205767