Kluczowe dokumenty
SRP3028
Sigma-Aldrich
EGF-receptor human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ErbB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
97.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) is a transmembrane protein that exerts tyrosine kinase activity upon ligand induced activation. EGFR can be activated by binding EGF or at least six other structurally related protein ligands, including transforming growth factor α (TGFα), heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF), betacellulin (BTC), amphiregulin, epiregulin, and epigen. The gene encoding it is localized on human chromosome 7p11.2. Recombinant soluble human EGFR is a 621 amino acid glycoprotein comprising the extracellular domain of EGFR, and migrates at an apparent MW of 97.5 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Działania biochem./fizjol.
Po aktywacji przez ligandy, receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ErbB1) inicjuje kaskadę sygnałową, która obejmuje dimeryzację i internalizację, fosforylację tyrozyny, syntezę DNA genów docelowych i ostatecznie proliferację komórek. Sygnalizacja EGFR odgrywa rolę we wzroście i różnicowaniu normalnych komórek, ale podwyższona aktywność EGFR jest skorelowana z rozwojem i patogenezą niektórych nowotworów.
Sekwencja
LEEKKVCQGT SNKLTQLGTF EDHFLSLQRM FNNCEVVLGN LEITYVQRNY DLSFLKTIQE VAGYVLIALN TVERIPLENL QIIRGNMYYE NSYALAVLSN YDANKTGLKE LPMRNLQEIL HGAVRFSNNP ALCNVESIQW RDIVSSDFLS NMSMDFQNHL GSCQKCDPSC PNGSCWGAGE ENCQKLTKII CAQQCSGRCR GKSPSDCCHN QCAAGCTGPR ESDCLVCRKF RDEATCKDTC PPLMLYNPTT YQMDVNPEGK YSFGATCVKK CPRNYVVTDH GSCVRACGAD SYEMEEDGVR KCKKCEGPCR KVCNGIGIGE FKDSLSINAT NIKHFKNCTS ISGDLHILPV AFRGDSFTHT PPLDPQELDI LKTVKEITGF LLIQAWPENR TDLHAFENLE IIRGRTKQHG QFSLAVVSLN ITSLGLRSLK EISDGDVIIS GNKNLCYANT INWKKLFGTS GQKTKIISNR GENSCKATGQ VCHALCSPEG CWGPEPRDCV SCRNVSRGRE CVDKCNLLEG EPREFVENSE CIQCHPECLP QAMNITCTGR GPDNCIQCAH YIDGPHCVKT CPAGVMGENN TLVWKYADAG HVCHLCHPNC TYGCTGPGLE GCPTNGPKIP S
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 7.5.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G N Gill et al.
Molecular and cellular endocrinology, 51(3), 169-186 (1987-06-01)
Epidermal growth factor (EGF) binds with high affinity and specificity to a single site on the external domain of its transmembrane receptor to activate the tyrosine protein kinase activity of its cytoplasmic portion. The EGF receptor gene is amplified and
K Helin et al.
Oncogene, 6(5), 825-832 (1991-05-01)
The epidermal growth factor receptor (EGF-R) C-terminus contains three conserved tyrosines (Y-1068, Y-1148, Y-1173) which are phosphorylated upon EGF activation. To clarify the functional role of these tyrosines, each has been mutated to phenylalanine and studied as single, double and
Nam Y Lee et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 15(5), 1142-1152 (2006-04-07)
The C-terminal phosphorylation domain of the epidermal growth factor receptor is believed to regulate protein kinase activity as well as mediate the assembly of signal transduction complexes. The structure and dynamics of this proposed autoregulatory domain were examined by labeling
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)
A chromosomal region 7p11.2 transcript map: its development and application to the study of EGFR amplicons in glioblastoma.
Eley GD
Neuro-Oncology, 4(2), 86-94 (2002)