Kluczowe dokumenty
SRP0605
Sigma-Aldrich
Ludzki CD226, FC Fusion, znakowany biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
DNAX cząsteczka pomocnicza 1 (DNAM-1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
54.7 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD226(10666)
Opis ogólny
Ludzki antygen CD226, znany również jako cząsteczka pomocnicza DNAX 1 (DNAM-1), GenBank Accession No. NM_006566, a.a. 19-247 połączony z regionem Fc ludzkiej IgG1, to białko jest enzymatycznie biotynylowane przy użyciu technologii AviTagTM i wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 54,7 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)