Kluczowe dokumenty
SRP0560
Sigma-Aldrich
CD40, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Bp50, Nadrodzina receptorów czynnika martwicy nowotworów, członek 5, TNFRSF5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
45.9 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne CD40, Fc, znane również jako Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5, TNFRSF5 i Bp50, GenBank Accession No. NM_001250, a.a. 21-193 wyrażone w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 45,9 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)