Kluczowe dokumenty
SRP0558
Sigma-Aldrich
GITR (CD357), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AITR, Białko związane z TNFR indukowane glukokortykoidami, CD357, Nadrodzina receptorów czynnika martwicy nowotworów, członek 18, Receptor rodziny TNFR indukowany aktywacją, TNFRSF18
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
41.2 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNFRSF18(8784)
Opis ogólny
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne GITR, Fc, znane również jako białko związane z TNFR indukowane glukokortykoidami, członek nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów 18, TNFRSF18, receptor rodziny TNFR indukowany aktywacją, AITR i CD357, nr dostępu GenBank NM_004195, n.d. 26-161 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 41,2 kDa (monomer). To białko ma wyższą MW w SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)