Merck
SML3106
Sigma-Aldrich
7ACC2
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7-(N-Benzyl-N-methylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-ACC2, 7-Aminocarboxycoumarin 2, 7-[Benzyl(methyl)amino]-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, 7-[Methyl(phenylmethyl)amino]-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CC2=C(C=C(C=C2)N(C)CC3=CC=CC=C3)OC1=O
InChI
1S/C18H15NO4/c1-19(11-12-5-3-2-4-6-12)14-8-7-13-9-15(17(20)21)18(22)23-16(13)10-14/h2-10H,11H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
XTKDQPFUOFAMRL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
7ACC2 jest inhibitorem monokarboksylanowych transporterów MCT1 i MCT4 (SLC16A1 i SLC16A3), który wpływa na zależny od wychwytu mleczanu wzrost nowotworów w hodowlach (wychwyt/proliferacja IC50 = 59/220 nM; rak szyjki macicy SiHA z ekspresją MCT1/4 przy braku glukozy) oraz in vivo (3 mg/kg/dzień i.p.; SiHa, HCT116, MCF-7 u myszy), bez wpływu na wypływ mleczanu lub przeżycie wysoce glikolitycznych komórek nowotworowych HL-60 (MCT1) lub MDA-MB231 (MCT4). W przeciwieństwie do inhibitora MCT1/2 AR-C155858, 7ACC2 nie blokuje wychwytu 3-bromopirogronianu (3-BP) za pośrednictwem MCT1.
Inhibitor monokarboksylanowych transporterów MCT1 i MCT4 (SLC16A1 i SLC16A3), który blokuje wzrost nowotworu zależny od aktualizacji mleczanu in vitro i in vivo.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)