Kluczowe dokumenty
SRP0464
Sigma-Aldrich
BRD4, BD1, BD2 (49-460) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥75% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
47.5 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRD4(23476)
Opis ogólny
Ludzka bromodomena zawierająca 4, znana również jako BRD4, HUNK1 lub MCAP (GenBank Accession No. NM_058243) aminokwasy 49-460 z N-końcowym His-tagiem, MW = 47,5 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philipp Voigt et al.
Genome biology, 12(11), 133-133 (2011-12-01)
The chromatin adapter BRD4 may be crucial for transmitting epigenetic information by acting as a histone acetylation-dependent gene bookmark and accelerating post-mitotic transcriptional reactivation.
R M Rodriguez et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 90(5), 587-595 (2011-11-29)
The bromodomain protein BRD4 is involved in cell proliferation and cell cycle progression, primarily through its role in acetylated chromatin-dependent regulation of transcription at targeted loci. Here, we show that BRD4 is frequently downregulated by aberrant promoter hypermethylation in human