Kluczowe dokumenty
SRP0450
Sigma-Aldrich
BRD2 (339-459) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FSH, NAT, RING3, RNF3, bromodomain containing 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
15.1 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... BRD2(6046)
Opis ogólny
Ludzka bromodomena zawierająca 2, znana również jako BRD2 lub RNF3 (GenBank Accession No. NM_005104) aminokwasy 339 - 459 z N-końcowym tagiem HIS, MW = 15,1 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E. coli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takashi Umehara et al.
FEBS letters, 584(18), 3901-3908 (2010-08-17)
The BET family proteins recognize acetylated chromatin through their two bromodomains, acting as transcriptional activators or tethering viral genomes to the mitotic chromosomes of their host. The structural mechanism for how the N-terminal bromodomain of human BRD2 (BRD2-BD1) deciphers the
Enyuan Shang et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2784-2793 (2011-05-25)
The human BRD2 gene has been linked and associated with a form of common epilepsy and electroencephalographic abnormalities. Disruption of Brd2 in the mouse revealed that it is essential for embryonic neural development and that viable Brd2(+/-) heterozygotes show both