SRP0142
PRMT3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Arginine methyltransferase 3, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 3, HRMT1L3, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥60% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRMT3(10196)
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)