SRE0078
Aprotinin
≥3 TIU/mg solid, lyophilized powder, ≥96% (HPLC)
Synonim(y):
BPTI, Bovine pancreatic trypsin inhibitor, Trasylol, Trypsin inhibitor (basic)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Aprotinin from bovine lung, lyophilized powder, ≥3 TIU/mg solid
opis
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥3 TIU/mg solid
masa cząsteczkowa
~6,500
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
Klucz InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)