Merck
SRE0016
Sigma-Aldrich
MATP+
substrate for analysis of acetylcholinesterase (AChE) activity
Synonim(y):
substrat acetylocholinoesterazy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20INOS
Masa cząsteczkowa:
329.24
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.83
Nazwa produktu
MATP+,
temp. przechowywania
2-8°C
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(SCC1CC[N+](C)(C)CC1)=O.[I-]
InChI
1S/C10H20NOS.HI/c1-9(12)13-8-10-4-6-11(2,3)7-5-10;/h10H,4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
WLNVGCIMLLIQAL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Jodek 1,1-dimetylo-4-acetylotiometylo-piperydyniowy (MATP+) jest substratem do analizy aktywności acetylocholinoesterazy (AChE). MATP+ jest wysoce selektywny do specyficznego wykrywania aktywności AChE, a zatem jest korzystny w porównaniu z innymi substratami AChE, takimi jak acetylocholina, która może reagować z wieloma enzymami, takimi jak AChE, a także butylocholinoesteraza (BChE). Tak więc z MATP+ w teście AChE, nie ma potrzeby włączania inhibitorów BChE do protokołu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nobuo Tsuruoka et al.
PloS one, 7(11), e50824-e50824 (2012-12-05)
Diketopiperazines (DKPs) are naturally-occurring cyclic dipeptides with a small structure and are found in many organisms and in large amounts in some foods and beverages. We found that a chicken essence beverage, which is popular among Southeast Asians as a
Tatsuya Kikuchi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(4), 702-706 (2010-04-23)
The activity of acetylcholinesterase (AChE) is measured to obtain pathological information about the cholinergic system in various disease states and to assess the effect of AChE inhibitors. Using Ellman's method that is commonly used in such examinations, butyrylcholinesterase inhibitors must
Hachiro Sugimoto
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 124(3), 163-170 (2004-08-31)
Enhancement of the activity of cholinergic neurons has been regarded as one of the most promising methods for treating Alzheimer's disease (AD). Donepezil is a representative acetylcholinesterase inhibitor (AChEI) and is a great success among the AChEI drugs. AChEIs are