Merck
SML3957
Sigma-Aldrich
OSS_128167
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[[3-[(2-Furanylcarbonyl)amino]benzoyl]amino]-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Działania biochem./fizjol.
eCll penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6.
OSS_128167 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of SIRT6 (Sirtuin 6) that exhibits anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-viral properties. OSS_128167 inhibits HBV transcription and replication through upregulating peroxisome proliferator-activated receptors α (PPARα) expression.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3