Merck
SML3664
Sigma-Aldrich
BTD
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-​methyl-​N-​[3-​(tricyclo[3.3.1.13,​7]​dec-​1-​yloxy)​propyl]​-​4H-​1,​2,​4-​benzothiadiazine-​3-​propanamide 1,​1-​dioxide, N-[3-(adamantan-2-yloxy)propyl]-3-(6-methyl-1,1-dioxo-2H-1λ6,2,4-benzothiadiazin-3-yl)propanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.60
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O=C(NCCCOC1(C2)C[C@H](C[C@H]2C3)C[C@H]3C1)CCC(NS4(=O)=O)=NC5=C4C=CC(C)=C5
Działania biochem./fizjol.
BTD jest silnym i selektywnym aktywatorem kanonicznego kanału przejściowego potencjału receptorowego 5 (TRPC5). BTD może również aktywować kanały heteromeryczne złożone z TRPC5 i jego najbliższych krewnych TRPC1 lub TRPC4.
Silny i selektywny aktywator TRPC5
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aisling Minard et al.
Cells, 7(6) (2018-06-06)
Proteins of the TRPC family can form many homo- and heterotetrameric cation channels permeable to Na⁺, K⁺ and Ca2+. In this review, we focus on channels formed by the isoforms TRPC1, TRPC4 and TRPC5. We review evidence for the formation