Merck
SML3654
Sigma-Aldrich
Lockdown
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H24O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
556.52
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H24O10/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)40-21-11-13-23(27(32)33)25(15-21)29(36)37)18-5-9-20(10-6-18)41-22-12-14-24(28(34)35)26(16-22)30(38)39/h3-16H,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
Klucz InChI
KJLPSBMDOIVXSN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Lockdown (Cpd12) jest przepuszczalnym dla komórek, silnym i selektywnym allosterycznym inhibitorem fosfatazy PPM1F.
Przepuszczalny dla komórek, silny i selektywny allosteryczny inhibitor fosfatazy PPM1F
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)