Merck
SML3623
Sigma-Aldrich
DSRM-3716
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Iodoisoquinoline, DSRM 3716, DSRM3716
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, yellow to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c2c(cncc2)ccc1
Klucz InChI
CUILFTFMBBGSFT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
DSRM-3716 jest silnym i selektywnym inhibitorem NADazy SARM1 (IC50 hydrolizy NAD+ = 75 nM przy użyciu rekombinowanego konstruktu SARM1 SAM-TIR), który odtwarza fenotyp SARM1-/- i chroni aksony przed degeneracją indukowaną aksotomią (EC50 = 2,1/1.9 µM przez fragmentację / uwalnianie NFL przy użyciu mysich neuronów DRG; 81/88% ochrony przez 1/3 µM DSRM-3716 przy użyciu ludzkich neuronów ruchowych pochodzących z iPSC) lub dysfunkcją mitochondriów (3-30 µM DSRM-3716 przeciwko uszkodzeniom wywołanym przez 25 µM rotenonu; mysie neurony DRG). Mechanistycznie, DSRM-3716 ulega wymianie zasady z cząsteczką nikotynamidu (NAM) dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD+), dając inhibitor 1AD.
Silny i selektywny inhibitor NADazy SARM1, który chroni aksony przed degeneracją wywołaną aksotomią lub dysfunkcją mitochondriów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)