Merck
SML3439
Sigma-Aldrich
IXA4
98% (HPLC)
Synonim(y):
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
Działania biochem./fizjol.
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3