Merck
SML3214
Sigma-Aldrich
LDC7559
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
LDC 7559, N-[2-(2-Methoxyphenyl)-4H,10H-pyrazolo[5,1-c][1,4]benzoxazepin-7-yl]-acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
LDC7559 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). LDC7559 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3