Merck
SML3124
Sigma-Aldrich
Gemcabene
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,6′-Oxybis(2,2-dimethylhexanoic acid), CI-1027, PD72953
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)C(CCCCOCCCCC(C(O)=O)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H30O5/c1-15(2,13(17)18)9-5-7-11-21-12-8-6-10-16(3,4)14(19)20/h5-12H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
SDMBRCRVFFHJKR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Gemcabene is an orally available lipid-regulating compound that induces both a cholesterol and triglyceride reduction by a mechanism of action not linked to agonist or antagonist activity on the PPAR-α receptors. Gemcabene down-regulates apoC-III expression. Gemcabene is primarily metabolized (glucuronidation) by UDP-glucuronosyltransferase2B7 (UGT2B7). Thus, is often used as a UGT2B7 substrate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)