Merck
SML3119
Sigma-Aldrich
SHP1 Inhibitor, TPI-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2,5-Dichloro-phenyl)-[1,4]benzoquinone; 2-(2?,5?-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone, 2-(2,5-Dichlorophenyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, TPI 1, TPI-1, TPI1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(C(C2=C(C=CC(Cl)=C2)Cl)=C1)=O
InChI
1S/C12H6Cl2O2/c13-7-1-3-11(14)9(5-7)10-6-8(15)2-4-12(10)16/h1-6H
Klucz InChI
ZKHFYORNAYYOTM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
TPI-1 jest biodostępnym doustnie, niecytotoksycznym związkiem benzochinonu, który działa jako silny nieodwracalny inhibitor domeny katalitycznej SHP-1 (Src homology region 2 domain-containing phosphatase 1) (IC50 ~ 40 nM lub 0,01 μg/ml) z selektywnością w stosunku do SHP-2 (IC50 ~ 0,1 μg/ml), MKP1 (IC50 > 1 μg/ml) i CD45. TPI-1 silnie indukuje mysie i ludzkie pierwotne komórki IFN-g+ zarówno in vitro, jak i in vivo. Skutecznie hamuje guzy czerniaka B16 u myszy (1 lub 3 mg/kg m.c., codziennie) i przedłuża przeżycie. Wykazano, że TPI-1 jest 50-krotnie skuteczniejszy niż stiboglukonian sodu w testach komórkowych i może niespecyficznie reagować z resztami cysteiny.
biodostępny doustnie, niecytotoksyczny związek benzochinonu, który działa jako silny i selektywny nieodwracalny inhibitor domeny katalitycznej SHP-1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)