Merck
SML3038
Sigma-Aldrich
JB170
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-((9-chloro-7-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)-5H-benzo[c]pyrimido[4,5-e]azepin-2-yl)amino)-N-(2-(2-(2-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-methoxybenzamide, Thalidomide-PEG2-Alisertib
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H44ClFN8O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
963.36
Kod UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=C1C(OCC(NCCOCCOCCNC(C4=CC=C(NC5=NC(C(C=CC(Cl)=C6)=C6C(C7=C(OC)C=CC=C7F)=NC8)=C8C=N5)C=C4OC)=O)=O)=CC=C3)=O
Klucz InChI
GYKNPXCQINZRLL-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
JB170 jest wysoce specyficznym degraderem AURORA-A (PROTAC) zawierającym inhibitor kinazy aurora alisertib połączony z cząsteczką wiążącą CEREBLON - talidomidem. JB170 indukuje szybką i trwałą degradację AURORA-A w komórkach nowotworowych, prowadząc do silnego zatrzymania fazy S i apoptozy.
wysoce specyficzny degrader AURORA-A (PROTAC), który indukuje szybką i trwałą degradację AURORA-A w komórkach nowotworowych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bikash Adhikari et al.
Nature chemical biology, 16(11), 1179-1188 (2020-09-30)
The mitotic kinase AURORA-A is essential for cell cycle progression and is considered a priority cancer target. Although the catalytic activity of AURORA-A is essential for its mitotic function, recent reports indicate an additional non-catalytic function, which is difficult to