Merck
SML2571
Sigma-Aldrich
CPHPC
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2′R)-Adipoyldi-D-proline, (R)-1-[6-[(R)-2-Carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxo-hexanoyl-]pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,1′-(1,6-Dioxo-1,6-hexanediyl)bis[D-proline], GSK 2315698, GSK-2315698, GSK2315698, Miridesap, R-1-[6-[R-2-carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxohexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Ro 63-8695, Ro-63-8695
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H24N2O6/c19-13(17-9-3-5-11(17)15(21)22)7-1-2-8-14(20)18-10-4-6-12(18)16(23)24/h11-12H,1-10H2,(H,21,22)(H,23,24)/t11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
HZLAWYIBLZNRFZ-VXGBXAGGSA-N
Działania biochem./fizjol.
CPHPC (Miridesap; Ro 63-8695) is an orally active serum amyloid P (SAP) blocker that targets the ligand-binding site on the SAP planar binding (B) face with each of its two D-proline moieties (up to two SAP per CPHPC), being able to crosslink and dimerize two SAP pentamers to form B face-to-B face decamers. CPHPC potently inhibits SAP binding to amyloid fibrils in vitro (IC50 = 0.9 μM using AD Aβ amyloid fibrils) and exhibits in vivo efficacy toward liver & circulating SAP clearance as well as SAP removal from tissue amyloid deposits (1-5 mg/mL in drinking water; human SAP transgenic mice).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)