Merck
SML2418
Sigma-Aldrich
PS10
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[(2,4-Dihydroxyphenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-4,6-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13NO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.32
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(C1=C(O)C=C(O)C=C1)(N2CC(C(O)=CC(O)=C3)=C3C2)=O
InChI
1S/C14H13NO6S/c16-9-1-2-14(13(19)4-9)22(20,21)15-6-8-3-10(17)5-12(18)11(8)7-15/h1-5,16-19H,6-7H2
Klucz InChI
SVUZJWAAXPEMKJ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
2-[(2,4-dihydroksyfenylo) sulfonylo]izoindolino-4,6-diol (PS10) może być uważany za metodę terapeutyczną w celu zachowania homeostazy glukozy i lipidów w otyłości i cukrzycy typu 2 (T2D). Może on indukować aktywność kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej (PDC) w wątrobie i nerkach. Jest również uważany za skuteczny inhibitor PDK w leczeniu kardiomiopatii cukrzycowej. W prawidłowym mięśniu sercowym PS10 pomaga zwiększyć frakcyjne utlenianie węglowodanów.
PS10 jest silnym i selektywnym inhibitorem PDK (kinazy dehydrogenazy pirogronianowej), który poprawia tolerancję glukozy i zmniejsza stłuszczenie wątroby u otyłych myszy indukowanych dietą. PS10 wiąże się z kieszenią PDK wiążącą ATP.
silny i selektywny inhibitor PDK (kinazy dehydrogenazy pirogronianowej)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shih-Chia Tso et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(3), 1142-1150 (2017-01-14)
Pyruvate dehydrogenase kinases 1-4 (PDK1-4) negatively control activity of the pyruvate dehydrogenase complex (PDC) and are up-regulated in obesity, diabetes, heart failure, and cancer. We reported earlier two novel pan-PDK inhibitors PS8 [4-((5-hydroxyisoindolin-2-yl)sulfonyl)benzene-1,3-diol] (1) and PS10 [2-((2,4-dihydroxyphenyl)sulfonyl)isoindoline-4,6-diol] (2) that targeted
Shih-Chia Tso et al.
The Journal of biological chemistry, 289(7), 4432-4443 (2013-12-21)
Pyruvate dehydrogenase kinase isoforms (PDKs 1-4) negatively regulate activity of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex by reversible phosphorylation. PDK isoforms are up-regulated in obesity, diabetes, heart failure, and cancer and are potential therapeutic targets for these important human diseases. Here
Cheng-Yang Wu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(25), 9604-9613 (2018-05-10)
The pyruvate dehydrogenase complex (PDC) is a key control point of energy metabolism and is subject to regulation by multiple mechanisms, including posttranslational phosphorylation by pyruvate dehydrogenase kinase (PDK). Pharmacological modulation of PDC activity could provide a new treatment for
Targeting hepatic pyruvate dehydrogenase kinases restores insulin signaling and mitigates ChREBP-mediated lipogenesis in diet-induced obese mice
Wu CY, et al.
Molecular Metabolism, 12, 12-24 (2018)
A novel inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase stimulates myocardial carbohydrate oxidation in diet-induced obesity
Wu CY, et al.
Test, 293(25), 9604-9613 (2018)