Kluczowe dokumenty
SML2027
L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid propargyl amide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2-Oxo-N-2-propyn-1-yl-4-thiazolidinecarboxamide, OTC propargyl amide, OTC-PA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCNC([C@@H]1CSC(N1)=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-2-3-8-6(10)5-4-12-7(11)9-5/h1,5H,3-4H2,(H,8,10)(H,9,11)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
MWEQVHWJNCRXGP-YFKPBYRVSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)